Documentos Principais
8.14845
Sigma-Aldrich
Isoamyl propionate
for synthesis
Sinônimo(s):
Isoamyl propionate, Propionic acid isoamyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CH2OCOCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-322-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
370 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1 % (v/v)
pf
-73 °C
temperatura de transição
flash point 46 °C
densidade
0.869 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.868 - 0.871
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup