79857
Isopentyl acetate
analytical standard
Sinônimo(s):
Acetic acid 3-methylbutyl ester, Isoamyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
5 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.7% (GC)
temperatura de autoignição
680 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
7.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
n20/D 1.400
p.e.
142 °C/756 mmHg (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
densidade
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)