W205532
Isoamyl acetate
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Isopentyl acetate, Acetic acid 3-methylbutyl ester, Isoamyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
5 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
680 °F
Lim. expl.
7.5 %
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
p.e.
142 °C/756 mmHg (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 1ml/3ml, clear, colorless (60%ethanol)
densidade
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Organoléptico
banana; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Impact of non-Saccharomyces yeasts derived from traditional fermented foods on beer aroma: Analysis based on HS-SPME-GC/MS combined with chemometrics.: This study investigates the influence of non-Saccharomyces yeasts on beer aroma using headspace solid-phase microextraction-gas chromatography/mass spectrometry (HS-SPME-GC/MS) and chemometric analysis. Isoamyl acetate was identified as a significant compound contributing to the aroma profile, enhancing fruity and sweet notes in the beer (Cao et al., 2024).
- Investigating the impact of various sorghum types on the key aroma compounds of Sichuan Xiaoqu Baijiu through application of the sensomics approach.: This research explores the effect of different sorghum varieties on the aroma compounds of Sichuan Xiaoqu Baijiu, a Chinese liquor. Isoamyl acetate was highlighted as a key volatile compound contributing to the characteristic fruity aroma of Baijiu (Ma et al., 2024).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W205532-1KG | |
W205532-1KG-K | 4061837875922 |
W205532-20KG | |
W205532-4KG-K | 4061837875946 |
W205532-SAMPLE | |
W205532-1DRUM-K | |
W205532-20KG-K | 4061837875939 |
W205532-4KG | |
W205532-9KG | |
W205532-9KG-K | 4061837875953 |
W205532-SAMPLE-K | 4061837489570 |