Documentos Principais
8.22255
Supelco
Isoamyl alcohol
(mixture of isomers) EMPLURA®
Sinônimo(s):
Isoamyl alcohol, iso-Pentyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Iso-Amylalcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12O
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
250-378-8
NACRES:
NB.21
pressão de vapor
3.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
340 °C
Lim. expl.
1.2-8 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezas
≤0.3% Water (Karl Fischer)
p.e.
131 °C/1013 hPa
pf
-117 °C
temperatura de transição
flash point 43 °C
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Embalagem
8.22255.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
Nota de análise
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.812
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup