Documentos Principais
W206016
Sigma-Aldrich
Isoamyl butyrate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
3-methyl butanoate, 3-methylbutyl butanoate, 3-methylbutyl butyrate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número FEMA:
2060
Número CE:
Conselho da Europa nº:
282
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.055
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
5.45 (vs air)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
p.e.
184-185 °C (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; banana; melon; fruity; ethereal; sweet; tropical
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural occurrence: Melon, papaya, hop oil, grape brandy, bourbon whiskey, honey, jack fruit.
Aplicação
  • Olfactory behavioral responses of two Drosophila species and their pupal parasitoid to volatiles from bananas.: Research indicates isoamyl butyrate′s role in the olfactory response of fruit flies and parasitoids, providing insights into pest management strategies (Bi et al., 2023).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 2.0%
Taste at 5 ppm
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
59 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)