Documentos Principais
8.18969
Sigma-Aldrich
Isoamyl alcohol
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1718835
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
204-633-5
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
644 °F
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-9 %, 100 °F
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
kinematic viscosity
5.32 cSt(20 °C)
pb
130 °C (lit.)
pf
−117 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 43.5 °C
solubilidade
25 g/L
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Especificações
Saturation Concentration in Air: 11 g/m3 (20 °C) Air
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.809
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger-Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
110.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.5 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6