Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
1.00979
Supelco
Isoamyl alcohol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1718835
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
204-633-5
NACRES:
NB.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
forma
liquid
temperatura de autoignição
644 °F
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-9 %, 100 °F
Impurezas
≤0.0001% Furfurol
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.05% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.06% Acids,esters (as pentylacetate)
≤0.2% Water
≤0.5% n-Amyl alcohol (GC)
≥99% Total isomeric compounds (GC)
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
kinematic viscosity
5.32 cSt(20 °C)
pb
130 °C (lit.)
pf
−117 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 43.5 °C
solubilidade
25 g/L
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCO
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Total isomeric compounds (GC): ≥ 99 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Colour: ≤ 10 Hazen
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.005 %
Boiling point: 129 - 132 °C
n-Amyl alcohol (GC): ≤ 0.5 %
Acids,esters (as pentylacetate): ≤ 0.06 %
Furfurol: ≤ 0.0001 %
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.05 %
Readily carbonizable substances: conforms
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Water: ≤ 0.2 %
Corresponds to ACS, Ph Eur-reagent
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
110.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.5 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Álcool n-amílico (Pentan-1-ol) for analysis EMSURE®
Supelco
1.00975
Álcool n-amílico
3-Methylbutanol analytical standard
Supelco
59092
3-Methylbutanol
3-Methyl-1-butanol analytical standard
Supelco
77664
3-Methyl-1-butanol
Isopentyl acetate analytical standard
Supelco
79857
Isopentyl acetate