Documentos Principais
AX1440
Supelco
Isoamyl Alcohol
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinônimo(s):
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1718835
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
204-633-5
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5% (corrected for water content, GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
644 °F
Lim. expl.
1.2-9 %, 100 °F
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Impurezas
≤0.002 meq/g Titrable acid
≤0.1% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.2% Acids and esters (as amyl acetate)
≤0.5% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.003%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
p.e.
130 °C (lit.)
pf
−117 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 43.5 °C
solubilidade
25 g/L
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications GR ACS
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análise
Acids and esters (as amyl acetate)0.2% maxAssay (GC, corrected for water content)98.5% minCarbonyl compounds (as HCHO)0.1% maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.003% maxFormClear liquidTitrable acid0.002meq/g maxWater (H2O)0.5% max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
110.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.5 °C - closed cup