I9392
3-Methylbutanol
for molecular biology, BioReagent, ≥98.5%
Sinônimo(s):
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98.5%
Formulário
liquid
técnica(s)
RNA extraction: suitable
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
densidade
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
adequação
suitable for nucleic acid purification
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
110.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?