Key Documents
537632
Sigma-Aldrich
Isobutyl isobutyrate
≥98%
Sinônimo(s):
2-Methylpropyl 2-methylpropanoate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCO2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Beilstein:
1701355
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 mmHg ( 39.9 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
810 °F
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
pb
145-152 °C (lit.)
pf
−81 °C (lit.)
densidade
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
chave InChI
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Boric acid catalyzed Tishchenko reactions.
Stapp PR.
The Journal of Organic Chemistry, 38(7), 1433-1434 (1973)
Response surface methodological approach for the synthesis of isobutyl isobutyrate.
Hamsaveni DR, et al.
Process. Biochem., 36(11), 1103-1109 (2001)
Yaoyao Peng et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 129, 108873-108873 (2020-02-11)
The phenolic compounds and aroma active compounds in feijoa (Acca sellowiana (O.Berg) Burret) juice from four New Zealand grown cultivars (Apollo, Unique, Opal Star, and Wiki Tu) were investigated. A high total phenolic content (maximum 1.89 mg GAE/mL juice) and significant
Béla P Molnár et al.
Frontiers in physiology, 9, 323-323 (2018-04-19)
Insects use sensitive olfactory systems to detect relevant host volatiles and avoid unsuitable hosts in a complex environmental odor landscape. Insects with short lifespans, such as gall midges (Diptera: Cecidomyiidae), are under strong selection pressure to detect and locate suitable