148008
Methyl isobutyrate
99%
Sinônimo(s):
2-Methylpropanoic acid methyl ester, Methyl 2,2-dimethylacetate, Methyl 2-methylpropanoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
90 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: slightly soluble
densidade
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
chave InChI
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?