Documentos Principais
W269409
Sigma-Aldrich
Methyl isobutyrate
99%, FG
Sinônimo(s):
Methyl 2-methyl propanoate, Methyl 2-methylpropanoate, Methyl 2-methylpropionate, Methylisobutyrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número FEMA:
2694
Beilstein:
1740720
Número CE:
Conselho da Europa nº:
287
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.412
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
90 °C (lit.)
densidade
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fruity; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
chave InChI
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • New Method Based on the Direct Analysis in Real Time Coupled with Time-of-Flight Mass Spectrometry to Investigate the Thermal Depolymerization of Poly(methyl methacrylate).: This research presents a novel analytical technique that could be relevant for studying the thermal behavior of methyl isobutyrate in various industrial applications (Al Khulaifi et al., 2023).
  • Diagnosis and prognosis of COVID-19 employing analysis of patients′ plasma and serum via LC-MS and machine learning.: While focused on COVID-19, the study utilizes analytical methods that are applicable to the detection of complex esters such as methyl isobutyrate in biological samples (de Fátima Cobre et al., 2022).
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W269409-1KG
W269409-1KG-K4061837520273
W269409-9KG
W269409-SAMPLE
W269409-20KG
W269409-20KG-K
W269409-9KG-K4061837520280
W269409-SAMPLE-K4061837520297