Key Documents
12635
Sigma-Aldrich
Ácido benzenossulfônico
98.0% (T)
Sinônimo(s):
Ácido fenilsulfônico
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
158.18
Beilstein:
742513
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98.0% (T)
forma
solid
Impurezas
≤1.0% water
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
chave InChI
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O ácido benzenossulfônico (BSA), também conhecido como ácido fenilsulfônico, é o ácido sulfônico aromático mais simples. Também é usado como catalisador para reações de Michael e no processo de alquenilação oxidativa.
Aplicação
O ácido benzenossulfônico é um ácido arilsulfônico que pode ser usado:
  • Como agente oxidante na síntese de benzenossulfonato de Fe(III).
  • Como catalisador durante a nitração do benzeno na fase de vapor.
  • Como reagente na síntese de sais orgânicos.
  • Para formar um sal orgânico com 5,7-dimetil-1,8-naftiridina-2-amina, que pode ser um sínton para o desenvolvimento de estruturas supramoleculares.
  • Ele também pode atuar como um dopante na polimerização do pirrol para formar poli(pirrol), um polímero condutor útil no desenvolvimento de capacitores flexíveis.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Supramolecular salts of 5, 7-dimethyl-1, 8-naphthyridine-2-amine and acids through classical H-Bonds and other intermolecular interactions.
Dong L
Journal of Molecular Structure, 1153, 311-323 (2018)
Durable Flexible Supercapacitors Utilizing the Multifunctional Role of Ionic Liquids.
Lorenzo M
Energy Technology, 6(1), 196-204 (2018)
David Scholz et al.
ChemSusChem, 11(13), 2189-2201 (2018-05-08)
The deactivation pathways of sulfonated carbon catalysts prepared from different carbons were studied during the aqueous-phase hydrolysis of cellobiose under continuous-flow conditions. The sulfonation of carbon materials with a low degree of graphitization introduced sulfonic acid groups that are partially
Bo Ram Lee et al.
Journal of colloid and interface science, 331(1), 55-59 (2008-12-09)
Sulfur hexafluoride (SF(6)) has been widely used in a variety of industrial processes, but it is one of the most potent greenhouse gases. For this reason, it is necessary to separate or collect it from waste gas streams. One separation
Yanlong Gu et al.
Organic letters, 9(2), 175-178 (2007-01-16)
A neutral catalytic system for Michael reactions of indoles has been developed by combining silica-supported benzenesulfonic acid sodium salt with hydrophobic ionic liquid in water. An efficient hydrophobic environment could be created on the surface of the silica-sodium material under