Documentos Principais
8.00468
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzenesulfonic acid, Phenylsulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
158.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-638-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
solid
potência
1175 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C in H2O, saturated solution)
p.e.
171 °C/0.13 hPa
pf
43 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
solubilidade
930 g/L
densidade
1.32 g/cm3 at 47 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
chave InChI
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.3 %
Sulfuric acid: ≤ 0.7 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C