147281
Sodium benzenesulfonate
97%
Sinônimo(s):
Benzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
solubilidade
water: soluble
densidade
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?