259802
Sodium benzene-1,3-disulfonate
80%, technical grade
Sinônimo(s):
Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
80%
solubilidade
water: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2Na/c7-13(8,9)5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?