Documentos Principais
230901
Sigma-Aldrich
4-Formylbenzene-1,3-disulfonic acid disodium salt hydrate
97%
Sinônimo(s):
Benzaldehyde 2,4-disulfonic acid disodium salt, Sodium 4-formylbenzene-1,3-disulfonate
About This Item
Fórmula linear:
HCOC6H3(SO3Na)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
310.21 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder, crystals or chunks
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=O)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O7S2.2Na.H2O/c8-4-5-1-2-6(15(9,10)11)3-7(5)16(12,13)14;;;/h1-4H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
YKJQVLWZGODFIH-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
4-Formylbenzene-1,3-disulfonic acid disodium salt hydrate is used in the synthesis of polymer electrolyte membranes, which forms a crucial component of electrochemical devices.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Preparation and Characterization of an Eco-Friendly Polymer Electrolyte Membrane (PEM) Based in a Blend of Sulphonated Poly (Vinyl Alcohol)/Chitosan Mechanically Stabilised by Nylon 6, 6
Oliveira PN, et al.
Materials Research, 19(4), 954-962 (2016)