Documentos Principais
B3159
Sigma-Aldrich
Potassium benzene-1,2-disulfonate
≥97%
Sinônimo(s):
Benzene-1,2-disulfonic acid dipotassium salt
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(SO3K)2
Número CAS:
Peso molecular:
314.42
Beilstein:
6552908
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2K/c7-13(8,9)5-3-1-2-4-6(5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
WUERIJJOLNKVMO-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Potassium benzene-1,2-disulfonate can be used to synthesize potassium 1-phenolate-4-disulfonate by reacting with potassium hydroxide.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Patai S
The Chemistry of sulphonic acids, esters, and their derivatives, 684-684 (1991)