Documentos Principais
P8579
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedisulfonic acid disodium salt
Sinônimo(s):
Eprodisate disodium, NC 503
About This Item
Fórmula linear:
NaSO3CH2CH2CH2SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
248.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OS(=O)(=O)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O6S2.2Na/c4-10(5,6)2-1-3-11(7,8)9;;/h1-3H2,(H,4,5,6)(H,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
DKGJFKPIUSHDIT-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Reactant involved in synthesis of:
  • Cadmium(II) bipyridine complex metal-organic frameworks with alkanedisulfonates
  • Alkylenedisulfonate inorganic-organic hybrid materials
Glycosaminoglycan mimetic involved in pharmacological studies for the treatment of amyloid A amyloidosis
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)