205338
Tellurium tetrachloride
99%
Sinônimo(s):
Tellurium chloride, Tellurium(IV) chloride, Tetrachlorotellurium
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99%
Formulário
powder, crystals or chunks
p.e.
380 °C (lit.)
pf
224 °C (lit.)
densidade
3.26 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Te/c1-5(2,3)4
chave InChI
SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Highly efficient regioselective synthesis of organotellurium compounds: Explores the reactions of Tellurium Tetrachloride with 1-alkenes, highlighting its utility in organic synthesis (VA Potapov et al., 2017).
- Cyclization Reactions: TeCl4 acts as a bis-electrophile in double-electrophilic cyclization reactions, demonstrating its versatility in organic transformations (N Korol, M Slivka, 2018).
- Regio-and stereoselective addition of tellurium tetrachloride: Investigates the addition of TeCl4 to methyl propargyl ether, emphasizing the stereochemistry of the addition process (MV Musalova et al., 2017).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication