Documentos Principais
308463
Sigma-Aldrich
Telluric acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
H6TeO6
Número CAS:
Peso molecular:
229.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97.5-102.5%
98%
cadeia de caracteres SMILES
O[Te](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H6O6Te/c1-7(2,3,4,5)6/h1-6H
chave InChI
FXADMRZICBQPQY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Telluric acids exist in both cubic and monoclinic crystalline forms.1 It may be prepared by treating tellurium and tellurous acid with strong oxidants.
Embalagem
Packaged in glass bottles
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry null