Documentos Principais
P0677
Sigma-Aldrich
Potassium tellurite
≥90%
Sinônimo(s):
Dipotassium tellurite, Potassium tellurate, Potassium tellurium oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
K2TeO3
Número CAS:
Peso molecular:
253.79
Número CE:
Código UNSPSC:
41171614
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥90%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
chave InChI
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Potassium tellurite is a hygroscopic granular white powder. It decomposes at 460-470oC.
Aplicação
Potassium tellurite along with agar may be used as a component of a selective medium for growth of bacteria.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Use of potassium tellurite for rapid-drug susceptibility testing of Mycobacterium avium complex
Afgani B and Fujiyama D
Journal of Investigative Medicine, 49, 292-296 null
Giulio Zanaroli et al.
Research in microbiology, 153(6), 353-360 (2002-09-18)
This study shows that the oxyanion tellurite TeO3(2-) can be used as a tool to detect and quantify the release in soil microcosms of Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707, a strain spontaneously resistant to tellurite with a minimal inhibitory concentration (MIC) of