12282
Hoyle′s tellurite agar, base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Hoyle′s Medium, Base
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
agar, 15.0 g/L
beef extract, 10.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 10.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.8±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
microbiology
adequação
Corynebacterium spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)