17774
Potassium tellurite solution
1% in H2O, suitable for microbiology
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 6888-1:2020
Nível de qualidade
esterilidade
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
1% in H2O
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Corynebacterium spp.
Staphylococcus spp.
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][Te]([O-])=O
InChI
1S/2K.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
chave InChI
BFPJYWDBBLZXOM-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.