Key Documents
60539
Sigma-Aldrich
Potassium tellurite
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Sinônimo(s):
Dipotassium tellurite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
K2TeO3
Número CAS:
Peso molecular:
253.79
Número CE:
Código UNSPSC:
41171614
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
chave InChI
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)