16040
Pyrogallol
ACS reagent, ≥99%
Sinônimo(s):
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
4.4 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 167.7 °C)
Ensaio
≥99%
forma
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
resíduo de ignição
≤0.005% (as SO4)
pb
309 °C (lit.)
pf
131.0-135.0 °C
133-134 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
chave InChI
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges