M1296
Malonic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Propanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.002 hPa ( 25 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
chunks
granular
powder or crystals
p.e.
215 °C/18.66 hPa
pf
132-135 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
densidade
1,6 g/cm3
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
chave InChI
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?