Documentos Principais
80704
Millipore
VCC Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
ECO157:H7 Selective Supplement, Vancomycin Cefixime Cefsulodin Selective Supplement
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli
coliforms
Aplicação
VCC Selective Supplement is an antibiotic supplement recommended for selective isolation of Escherichia coli O157:H7. It has been used to study the effects of adding VCC on enrichment time using heart infusion broth, tryptic soy broth (TSB) and buffered peptone water.
Componentes
(per vial, sufficient for 1000 ml medium)
Vancomycin 8.0 mg
Cefixime 0.05 mg
Cefsoludin 10.0 mg
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Multiplex real-time PCR assays for detection of eight Shiga toxin-producing Escherichia coli in food samples by melting curve analysis
Singh, Prashant
International Journal of Food Microbiology, 101-108 (2015)