WPB01365WA
Whirl-Pak® Stand-Up Bag
532 mL capacity(18 oz)
Sinônimo(s):
sample collection bag, sampling bag, standup sampling bag
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 500 ea
fabricante/nome comercial
B01365WA (Nasco)
Parâmetros
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
L × C × espessura
11.5 cm × 23 cm × 0.076 mm
capacidade
532 mL × 18 oz
532 mL capacity(18 oz)
Descrição geral
The white, write-on strip makes sample identification easier and more convenient. It′s easy to write on this white strip using an ordinary ballpoint pen, pencil, or felt-tip marker. The paper-like finish virtually eliminates ink smearing, and provides a surface that will accept a variety of writing instruments.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)