01337
Mitis Salivarius Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
M-S Agar
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
casein enzymatic hydrolysate, 15.0 g/L
crystal violet, 0.0008 g/L
dextrose, 1.0 g/L
dipotassium phosphate, 4.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 5.0 g/L
sucrose, 50.0 g/L
trypan blue, 0.075 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
adequação
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques