48300
Bile esculin agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Esculin Bile Agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 10273:2017
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
BioChemika
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
esculin, 1 g/L
ferric citrate, 0.5 g/L
meat extract, 3 g/L
meat peptone, 5 g/L
ox-bile, 40 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
pH final
6.6±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
Streptococcus spp.
selective and differential for Enterococcus spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?