52441
Enterococci ChromoSelect Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
chromogenic mixture, 0.04 g/L
peptone, special, 10 g/L
polysorbate 80, 2 g/L
sodium azide, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium hydrogen phosphate, 1.25 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.5±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective and differential for Enterococcus spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms