51759
Rapid Enterococci ChromoSelect Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Enterococci Rapid ChromoSelect Agar
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
chromogenic mixture, 0.06 g/L
disodium hydrogen phosphate, 1.25 g/L
peptone special, 10 g/L
polysorbate 80, 2 g/L
sodium azide, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
Impurezas
sodium azide
pH final
7.5±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Staphylococcus spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms