Documentos Principais
01318
Millipore
Enterococcus faecium Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Enterococcus spp.
Enterococcus spp.
Descrição geral
Enterococcus faecium Selective Supplement is used for selective isolation and detection of Enterococcus faecium. Aztreonam present in the supplement inhibits gram-negative bacteria, including Pseudomonas aeruginosa. The cephalexin inhibits most gram-positive bacteria but not Enterococcus species. The supplement is also recommended to differentiate Enterococcus faecium from Enterococcus faecalis
Aplicação
Enterococcus faecium Selective Supplement is used for selective isolation and detection of Enterococcus faecium in food and beverage samples.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Aztreonam 37.5mg
Cephalexin 25mg
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)