45183
Enterococcus Selective Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinônimo(s):
Slanetz and Bartley Agar, m-Enterococcus Agar acc. Slanetz and Bartley
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 7899-2:2000
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 10 g/L
disodium hydrogen phosphate monohydrate, 4 g/L
D(+)-glucose, 2 g/L
sodium azide, 0.4 g/L
2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, 0.1 g/L
tryptose, 20 g/L
yeast extract, 5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?