79599
VRE ChromoSelect Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
ChromoSelect Vancomycine Resistant Enterococci Agar Base
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
buffering agent, 1.25 g/L
chromogenic mixture, 0.45 g/L
peptone special, 25.0 g/L
salt mixture, 4.25 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
6.5±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Enterococcus spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)