61471
ESBL ChromoSelect Agar Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Streptococcus spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Strep B ChromoSelect Selective Agar Base is used for the detection of Extended Spectrum Beta lactamase producing organisms.
Componentes
Composition:
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 1.50 mg
Cefotaxime 1.50 mg
Ceftriazone 1.00 mg
Aztreonam 1.00 mg
Fluconazole 5.00 mg
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 1.50 mg
Cefotaxime 1.50 mg
Ceftriazone 1.00 mg
Aztreonam 1.00 mg
Fluconazole 5.00 mg
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?