Key Documents
52099
Millipore
KPC ChromoSelect Agar Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NB.21
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
bacteria
Aplicação
KPC ChromoSelect Agar Supplement is recommended for the detection of gram negative bacteria with a reduced susceptibility to carbapenem agents.
Componentes
Composition:
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Selective Mix 0.200g
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)