90922
Mueller Hinton Broth 2
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology, Cation-adjusted
Sinônimo(s):
M-H 2 Broth, M-H 2 Broth, Mueller Hinton II Broth, Mueller Hinton II Broth
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
acid hydrolysate of casein, 17.5 g/L
beef extract, 3 g/L
starch, 1.5 g/L
embalagem
bottle of 500 g
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
cor
light yellow
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
microbiology
adequação
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Quality control with growth promotion test according to industry standards
- Quality assurance acc. to ISO 9001
- Cost-efficient powdered media
Nota de preparo
Note: This medium is supplemented with appropriate salts to provide 20-25 mg/l of calcium and 10-12.5 mg/l of magnesium and as additionally required to suit performance parameters.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?