70192
Mueller Hinton Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
MH Broth; Antibacterial potency testing media; Antimicrobial susceptibility testing media
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
beef infusion solids, 2.0 g/L
casein hydrolysate, 17.5 g/L
starch, 1.5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
nonselective for bacteria (General Media)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?