Documentos Principais
WHA2017006
Discos para ensaio de antibióticos Whatman®
diam. 6 mm
Sinônimo(s):
Whatman paper, Z741310, microbial assays
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
embalagem
pkg of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 2017-006
Whatman Article No. 28418660 (US reference)
Diâmetro
6 mm
Descrição geral
Para determinar o tipo de agente causal de doenças infecciosas e para verificar sua sensibilidade a antibióticos e agentes quimioterápicos in vitro por meio do método de determinação da zona de inibição.
Características e benefícios
  • The antibiogram allows rational and selective chemotherapy.
  • Test discs can be coated with chemotherapeutic agents, placed on the innoculated nutrient agar and incubated.
  • The size of the inhibition zone is a measure for the effectiveness of the substances.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)