74146
Sterile disks
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Blanc disks, Disks, sterile, Plain disks
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
paper
esterilidade
sterile
Formulário
disc
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbe id | utilization test: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
bacteria
molds
yeasts
Descrição geral
Can be used to test a variety of antibiotics, carbohydrates, substrates, antiseptics on bacteria in petri dishes. Soak a disc in a solution or apply some solution on the discs. Then let dry and place it in an inoculated agar plate. Each disc will absorb exactly the same amount of liquid.
Embalagem
Sterile filter paper discs (25 pcs) of 10 mm diameter
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?