Documentos Principais
WHA2017013
Discos para ensaio de antibióticos Whatman®
diam. 13 mm
Sinônimo(s):
Whatman paper, Z741337
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
embalagem
pkg of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 2017-013
Whatman Article No. 28418662 (US reference)
Diâmetro
13 mm
Descrição geral
Para determinar o tipo de agente causal de doenças infecciosas e para verificar sua sensibilidade a antibióticos e agentes quimioterápicos in vitro por meio do método de determinação da zona de inibição.
Características e benefícios
  • O antibiograma permite a aplicação de quimioterapia com uma abordagem criteriosa e seletiva.
  • Discos de teste podem ser revestidos com agentes quimioterápicos, colocados sobre o ágar nutritivo inoculado e incubados.
  • O tamanho da zona de inibição é uma medida da eficácia das substâncias.
Outras notas
Campo de uso: Apenas para uso interno em pesquisa. Produtos não destinados a uso diagnóstico ou revenda.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)