97580
Mueller-Hinton Agar 2
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
M-H 2 Agar
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 17.0 g/L
beef heart infusion, 2 g/L
casein acid hydrolysate, 17.5 g/L
starch, soluble, 1.5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH
7.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
microbiology
adequação
Haemophilus spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques