90925
Klebsiella ChromoSelect Selective Agar Base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Klebsiella Selective ChromoSelect Agar Base
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
bile salts mixture, 1.5 g/L
chromogenic mixture, 0.2 g/L
petone, special, 12.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
yeast extract, 7.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.1±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective and differential for Klebsiella spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms