05662
Aureus ChromoSelect Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Staphylococcus aureus Agar ChromoSelect, Aureus Agar Base ChromoSelect
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 20 g/L
beef extract, 6 g/L
casein enzymic hydrolysate, 12 g/L
chromogenic mixture, 2.1 g/L
lithium chloride, 5 g/L
pancreatic digest of gelatin, 3 g/L
sodium pyruvate, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
adequação
selective and differential for Staphylococcus spp.
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.