78419
Salmonella ChromoSelect Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Salmonella Agar ChromoSelect
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 13 g/L
bile salt mixture, 1 g/L
chromogenic mixture, 5.4 g/L
peptic digest of animal tissue, 6 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH
7.7±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)