Documentos Principais
69683
Supelco
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H29N3O
Número CAS:
Peso molecular:
351.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
80-83 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)CC)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C22H29N3O/c1-7-21(3,4)15-13-16(22(5,6)8-2)20(26)19(14-15)25-23-17-11-9-10-12-18(17)24-25/h9-14,26H,7-8H2,1-6H3
chave InChI
ZMWRRFHBXARRRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)