70193
Staphylococcus Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
CHAPMAN-Agar, Staphylococcus Medium No. 110
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 5.0 g/L
gelatin, 30.0 g/L
lactose, 2.0 g/L
mannitol, 10.0 g/L
sodium chloride, 75.0 g/L
tryptone, 10.0 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.1±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
adequação
slightly selective and differential for Staphylococcus spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?