90923
MeReSa ChromoSelect Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
ChromoSelect Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Agar Base, MRSA Chromogen Agar
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
beef extract, 2.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 13.0 g/L
chromogenic mixture, 5.3 g/L
sodium chloride, 40.0 g/L
sodium pyruvate, 5.0 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective and differential for Staphylococcus spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.